Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-2.10] (APC/Cy7)
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB100211D2EA 3010 EUR InStock
AATB100211D2 AATB100211D1 AATB100211D0
Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-2.10] (APC/Cy7)
Anticorps
RPA-2.10 is an anti-human monoclonal antibody that is specific for the CD2 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD2
Clonality: Monoclonal
Clone: RPA-2.10
Conjugation: APC/Cy7
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité