Height Endurance Visor
Fournisseur: Portwest
PRTWPA03CLREA 30.2 EUR InStock
PRTWPA03CLR
Height Endurance Visor
Écrans de protection
Panoramic wrap-around visor for Height Endurance helmets range. It allows the user to wear over prescription glasses.
  • One-piece curved lens with moulded nose bridge
  • Light and robust
  • Anti-scratch coating for added durability
  • Anti-fog coating for additional comfort to the wearer
  • Retail box aids presentation for retail sales
Compatible with Height Endurance Helmets and suitable for wearing over most prescription glasses, this visor features an anti-scratch and anti-fog treatment for added durability.
Certifications: EN 170 (2C-1.2 ).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité