L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Test Tube Holders
Fournisseur: KUEHNER ADOLF
102171 102182 102176 102183
KUEH102171EA 0 EUR InStock
KUEH102171 KUEH102182 KUEH102176 KUEH102183
Test Tube Holders
Pinces
The test tube holders are compatible with all Kuhner universal trays.
They are made of stainless steel and the angle of the holder is adjustable. The number of tubes per holder is determined by the size of the tube.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..