QUANTOFIX® Test Strips for Semi-quantitative Determinations of pH and Nitrite in Water Analyses
Fournisseur: Macherey-Nagel
QUANTOFIX®
MANA91364EA 27.8 EUR InStock
MANA91364
QUANTOFIX® Test Strips for Semi-quantitative Determinations of pH and Nitrite in Water Analyses
Kits de tests environnementaux
Semi-quantitative test strips for the determination of nitrite and pH. Ideal for rapid and easy analysis of nitrite and pH directly on-site. No maintenance or calibration is required.
  • Nitrite - 0, 1, 5, 10, 20, 40, 80, 100 mg/l NO₂⁻
  • pH - 8,0, 8,2, 8,4, 8,6, 8,8, 9, 9,2, 9,4, 9,6, 9,8, 10
  • Color change nitrite - white  to  red-violet
  • Color change pH - yellow-orange to violet-red
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité