Spec-Tec® Spectra® Fiber M102 Gants stériles pour environnements critiques
Fournisseur: WELLS LAMONT
M102EU-S M102EU-M M102EU-L M102EU-XL
112-6612EA 150 EUR InStock
112-6612 112-6611 112-6610 112-6613
Spec-Tec® Spectra® Fiber M102 Gants stériles pour environnements critiques
Gants
Doublures de gants stériles et jetables résistantes aux coupures.
  • Pour une utilisation en salle blanche
  • Résistant aux coupures
Ce gant exceptionnellement fin est fabriqué en fibre HPPE à 100 % et offre ainsi du confort sous un gant jetable. La norme EN 388 X241 lui confère une certaine résistance à la coupure. Ces doublures de gants sont emballées individuellement dans un emballage stérile. Le M102 est un gant idéal pour les industries pharmaceutiques, médicales et pour le traitement des tissus organiques.
Certifications: EN 388 X241.
Conditionnement: Les gants sont emballés dans une boîte de 10 paires. Chaque paire est scellée dans sa propre pochette stérile.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité