Spec-Tec™ Stretch M104 Doublures de gants stériles
Fournisseur: WELLS LAMONT
M104EU-S M104EU-M M104EU-L M104EU-XL M104EU-XXL
112-6616EA 285 EUR InStock
112-6616 112-6615 112-6614 112-6617 112-6618
Spec-Tec™ Stretch M104 Doublures de gants stériles
Gants
Doublures de gants stériles et réutilisables résistantes aux coupures.
  • Pour une utilisation en salle blanche
  • Résistant aux coupures
Le gant extensible stérile résistant aux coupures M104 est fabriqué à partir de fibres HPPE sans latex. Un classement EN 388 de 4241 fournit un niveau de résistance à la coupure. Chaque paire est emballée individuellement dans du papier dans un emballage stérile sécurisé. Le M104 est un gant idéal pour les industries pharmaceutiques, médicales et pour le traitement des tissus organiques.
Certifications: EN 388 4241.
Conditionnement: Les gants sont emballés dans une boîte de 10 paires. Chaque paire est scellée dans sa propre pochette stérile.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité