Dehydrated Culture Media, Columbia Agar Base
Fournisseur: Liofilchem
LIOF6100135EA 0 EUR InStock
LIOF6100135
Dehydrated Culture Media, Columbia Agar Base
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Columbia agar base, enriched with sterile sheep blood (5%), is suitable for isolation and growth of fastidious microorganisms such as streptococci, staphylococci, pneumococci and listeriae from clinical samples.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité