Flexible dusting wand, HYGEN™ Quick-Connect
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
FGQ85000BK00 FGQ85100GR00
141-0131EA 31.2 EUR InStock
141-0131 141-0132
Flexible dusting wand, HYGEN™ Quick-Connect
Serpillières
Removes dust and allergens from crevices and hard-to-reach areas. Quick connect handle converts dusting wand to an extended reach cleaning tool.
  • Can be laundered
  • Quick connect handle easily converts wand to extended reach cleaning tool
Attention: For dry dusting only—do not use wet.
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité