N,N'-Éthylenedianiline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N1,N2-Diphenylethane-1,2-diamine, 1,2-Dianilinoethane, N,N'-Diphenylethylenediamine
B23098.14 B23098.06 B23098.22
B23098.14EA 83.8 EUR InStock
B23098.14 B23098.06 B23098.22
N,N'-Éthylenedianiline ≥97%
N,N'-Éthylenedianiline
Purity: 98+% CAS No.: 150-61-8 Molecular Formula: C6H5NHCH2CH2NHC6H5 Formula Weight: 212.30 Melting Point: 64-68° Boiling Point: 228°/12mm Merck Reference: 14,2990 MDL No.: MFCD00003019
Formule: C₆H₅NHCH₂CH₂NHC₆H₅
MW: 212,29 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 64…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003019
Numéro CAS: 150-61-8
EINECS: 205-765-6
Merck Index: 14,2990
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité