N-Phényléthylenediamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
130610100 130610500
ACRO130610100EA 58.3 EUR InStock
ACRO130610100 ACRO130610500
N-Phényléthylenediamine 99%
N-Phényléthylenediamine
Formule: C₆H₅NHCH₂CH₂NH₂
Point d'ébullition: 262…264 °C (760 mmHg)
Densité: 1.04 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008162
Numéro CAS: 1664-40-0
EINECS: 216-773-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5855 to 1.5875 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité