2-Anilinoéthanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-(2-Hydroxyethyl)aniline, N-Phenylethanolamine
B22131.0E B22131.36
B22131.0EEA 130 EUR InStock
B22131.0E B22131.36
2-Anilinoéthanol 98%
2-Anilinoéthanol
Purity: 98% CAS No.: 122-98-5 Molecular Formula: C6H5NH(CH2)2OH Formula Weight: 137.18 Flash Point: 153°(307°F) Refractive Index: 1.5790 Odour: Amine-like pH: 10.2 Melting Point: -30° Boiling Point: 284-286° Beilstein Reference: 774672 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00002832
Formule: C₆H₅NHCH₂CH₂OH
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 284…286 °C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.087
Point d'éclair: 153 °C (307 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002832
Numéro CAS: 122-98-5
EINECS: 204-588-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité