Chlorure de (4-chlorophényl)acétyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12530.09EA 50.7 EUR InStock
A12530.09 A12530.18 A12530.30
Chlorure de (4-chlorophényl)acétyle ≥98%
Chlorure de (4-chlorophényl)acétyle
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
MW: 189,04 g/mol
Point d'ébullition: 112…114 °C (11 mmHg)
Densité: 1,292
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037111
Numéro CAS: 25026-34-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité