Chlorure de (4-fluorophényl)acétyle
Synonyms: 4-Fluorobenzeneacetyl chloride, 4-Fluorophenylacetyl Chloride
009229-1G 009229-5G
FLUO009229-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009229-1G FLUO009229-5G
Chlorure de (4-fluorophényl)acétyle
Chlorure de (4-fluorophényl)acétyle
Formule: (C₆H₄F)CH₂COCl
MW: 172,59 g/mol
Point d'ébullition: 202…204 °C (1013 hPa)
Densité: 1.259 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00674181
Numéro CAS: 459-04-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité