L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
(S)-(-)-β-Citronellol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, (S)-(-)-ß-Citronellol, (S)-(-)-Citronellol, (-)-beta-Citronellol, (-)-β-Citronellol, (S)-3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol, beta-Rhodinol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18378.0025 8.18378.0010 8.18378.9025 8.18378.8000
8.18378.0025EA 249 EUR InStock
8.18378.0025 8.18378.0010 8.18378.9025 8.18378.8000
(S)-(-)-β-Citronellol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-β-Citronellol
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Densité: 0.855 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063214
Numéro CAS: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7
ONU: 3082
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 156.27 g/mol
Boiling Point 109 - 111 °C (13 hPa)
Flash Point 101 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4562 (20 °C, 589 nm)
Density 0.855 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
Synonyms (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, ß-Rhodinol
Hill Formula C10H20O
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité