L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol methyl ether
MQ200
8.03128.1000 8.03128.2500
8.03128.1000EA 43.7 EUR InStock
8.03128.1000 8.03128.2500
2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol
Formule: C₅H₁₂O₃
MW: 120.15 g/mol
Point d'ébullition: 193
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1.025 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002871
Numéro CAS: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Index: 12,06116
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -65 °C
Molar Mass 120.15 g/mol
Boiling Point 190 - 196 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 91 °C
Refractive Index 1.4264 (27 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 16.1 %(V)
Density 1.018 - 1.022 g/cm3 (20 °C) DIN 51757
pH 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C
Evaporation number 900
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité