4-Nitrophthalonitrile 99%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
330590-5GEA 546 EUR InStock
330590-5G
4-Nitrophthalonitrile 99%, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophthalonitrile
Formule: C₈H₃N₃O₂
MW: 173,13 g/mol
Point de fusion: 144 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00040301
Numéro CAS: 31643-49-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/50/26658950.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Tan
Appearance (Form) Conforms to Requirements
Powder, Crystals, Crystalline Powder and/or Chunks
Proton NMR spectra Conforms to Structure
Carbon 54.7 - 56.3%
Nitrogen 23.9 - 24.6%
Purity (HPLC) ≥98.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité