2,3-Difluoro-p-crésol
005760-1G 005760-5G
FLUO005760-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005760-1G FLUO005760-5G
2,3-Difluoro-p-crésol
2,3-Difluoro-p-crésol
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631651
Numéro CAS: 261763-45-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité