Toluène-3,4-dithiol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Toluenedithiol, 4-Methyl-1,2-dimercaptobenzene, 1,2-Dimercapto-4-methylbenzene, 4-Methylbenzene-1,2-dithiol
421180010 421180050
ACRO421180010EA 63.3 EUR InStock
ACRO421180010 ACRO421180050
Toluène-3,4-dithiol 95%
Toluène-3,4-dithiol
Formule: C₇H₈S₂
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (84 mmHg)
Point de fusion: 27 °C
Densité: 1.18 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004844
Numéro CAS: 496-74-2
EINECS: 207-828-3
ONU: 2810
Merck Index: 12,09669
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité