(±)-1,2-Octanediol 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO200140100EA 35.1 EUR InStock
ACRO200140100 ACRO200140500
(±)-1,2-Octanediol 98+%
(±)-1,2-Octanediol
Formule: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…31 °C
Point d'éclair: 138 °C
Numéro MDL: MFCD00010738
Numéro CAS: 1117-86-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité