2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Butylhydroxytoluène
PROOLGC7300EA 298 EUR InStock
PROOLGC7300
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
Formule: C₁₅H₂₄O
MW: 220,35 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 69…70 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C
Numéro MDL: MFCD00011644
Numéro CAS: 128-37-0
Merck Index: 13,01547
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité