2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
Fournisseur: Roth Carl
3559.1 3559.2 3559.3
ROTH3559.1EA 38.9 EUR InStock
ROTH3559.1 ROTH3559.2 ROTH3559.3
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
Formule: C₁₅H₂₄O
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 69…70 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011644
Numéro CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité