2,6-Dichloro-p-crésol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12427100EA 170 EUR InStock
EHERC12427100
2,6-Dichloro-p-crésol
2,6-Dichloro-p-crésol
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134679
Numéro CAS: 2432-12-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité