Glutaronitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pentanedinitrile
B23663.09 B23663.18
B23663.09EA 37.3 EUR InStock
B23663.09 B23663.18
Glutaronitrile ≥99%
Glutaronitrile
Purity: 99% CAS No.: 544-13-8 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 112°(234°F) Refractive Index: 1.4350 Melting Point: -29° Boiling Point: 286-288° Beilstein Reference: 1738385 Merck Reference: 14,4474 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001970
Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Point d'ébullition: 286…288 °C
Point de fusion: –29 °C
Densité: 0.990
Point d'éclair: 112 °C (234 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001970
Numéro CAS: 544-13-8
EINECS: 208-861-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4474
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité