2,6-Difluoro-m-crésol
Synonyms: 2,4-Difluoro-3-hydroxytoluene, 1,3-Difluoro-2-hydroxy-4-methylbenzene, 2,6-Difluoro-3-methylphenol, 2,6-Difluoro-3-methylphenol
005761-1G 005761-5G
FLUO005761-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005761-1G FLUO005761-5G
2,6-Difluoro-m-crésol
2,6-Difluoro-m-crésol
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631340
Numéro CAS: 261763-46-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité