4-Iodo-2,6-xylénol
Fournisseur: Thermo Scientific
RDP00223DA RDP00223EA RDP00223EE
MAYBRDP00223DAEA 0 EUR InStock
MAYBRDP00223DA MAYBRDP00223EA MAYBRDP00223EE
4-Iodo-2,6-xylénol
4-Iodo-2,6-xylénol
Formule: C₈H₉IO
Numéro MDL: MFCD00094415
Numéro CAS: 10570-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité