4-Nitro-2,6-xylénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-5-nitro-3-xylene, 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
A15472.06 A15472.14
A15472.06EA 61.2 EUR InStock
A15472.06 A15472.14
4-Nitro-2,6-xylénol ≥98%
4-Nitro-2,6-xylénol
Purity: 98% CAS No.: 2423-71-4 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.17 Melting Point: ca 168° dec. Beilstein Reference: 1873275
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point de fusion: ∼ 168 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007339
Numéro CAS: 2423-71-4
EINECS: 219-353-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité