6-Nitro-2,4-xylénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dimethyl-6-nitrophenol, 4-Hydroxy-5-nitro-3-xylene
B25205.06 B25205.14 B25205.22
B25205.06EA 46.9 EUR InStock
B25205.06 B25205.14 B25205.22
6-Nitro-2,4-xylénol ≥98%
6-Nitro-2,4-xylénol
Purity: 98% CAS No.: 14452-34-7 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.17 Melting Point: 68-71° MDL No.: MFCD00191633
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point de fusion: 68…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191633
Numéro CAS: 14452-34-7
EINECS: 238-436-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité