m-Xylène
Fournisseur: FF-CHEMICALS
FFCHFF20321000EA 0 EUR InStock
FFCHFF20321000
m-Xylène
m-Xylène
Formule: C₈H₁₀
MW: 106,17 g/mol
Point d'ébullition: 138 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0,864 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Numéro MDL: MFCD00008536
Numéro CAS: 108-38-3
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité