Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,6-Dinitro-o-crésol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: DNOC

EHERC13050000EA 151 EUR InStock
EHERC13050000
4,6-Dinitro-o-crésol
4,6-Dinitro-o-crésol


Formule: C₇H₆N₂O₅
MW: 198,14 g/mol
Point d'ébullition: 312 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 88 °C
Densité: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 534-52-1
ONU: 1598
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03307
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité