Acide 1,4-phényldimétaborique 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: p-Phenylenebisboronic acid, 1,4-Phenylenediboronic acid, 1,4-Phenyldiboric acid, 1,4-Benzenediboronic acid
B24064.03 B24064.06 B24064.14
B24064.03EA 46 EUR InStock
B24064.03 B24064.06 B24064.14
Acide 1,4-phényldimétaborique 96%
Acide 1,4-phényldimétaborique
Purity: 96% CAS No.: 4612-26-4 Molecular Formula: C6H8B2O4 Formula Weight: 165.75 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2836921
Formule: C₆H₈B₂O₄
MW: 165,75 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236018
Numéro CAS: 4612-26-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité