Acide 16-hydroxypalmitique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acide 16-hydroxyhexadécanoïque
A17845.06EA 236 EUR InStock
A17845.06 A17845.03
Acide 16-hydroxypalmitique 97%
Acide 16-hydroxypalmitique
Formule: C₁₆H₃₂O₃
MW: 272,43 g/mol
Point d'ébullition: 402 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002750
Numéro CAS: 506-13-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité