2-Aminoéthyldiéthylamine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
150701000 150705000
ACRO150701000EA 38.1 EUR InStock
ACRO150701000 ACRO150705000
2-Aminoéthyldiéthylamine 98+%
2-Aminoéthyldiéthylamine
Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.82 g/cm³
Point d'éclair: 30 °C
Numéro MDL: MFCD00008176
Numéro CAS: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
ONU: 2685
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité