4-Amino-m-crésol 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
163200500 163202500
ACRO163200500EA 39.7 EUR InStock
ACRO163200500 ACRO163202500
4-Amino-m-crésol 99+%
4-Amino-m-crésol
Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 176…180 °C
Numéro MDL: MFCD00007871
Numéro CAS: 2835-99-6
EINECS: 220-621-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to beige to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité