Alcool 3-bromo-4-fluorobenzylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H30604.14EA 182 EUR InStock
H30604.14 H30604.06
Alcool 3-bromo-4-fluorobenzylique ≥97%
Alcool 3-bromo-4-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (0,5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143093
Numéro CAS: 77771-03-0
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité