4-Bromo-2,6-xylénol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2,6-diméthylphénol
B21669.14EA 35.2 EUR InStock
B21669.14 B21669.36 B21669.22
4-Bromo-2,6-xylénol ≥99%
4-Bromo-2,6-xylénol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002314
Numéro CAS: 2374-05-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité