Alcool 4-bromo-2-fluorobenzylique
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorobenzyl Alcohol, (4-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
013219-25G 013219-5G
FLUO013219-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013219-25G FLUO013219-5G
Alcool 4-bromo-2-fluorobenzylique
Alcool 4-bromo-2-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143265
Numéro CAS: 188582-62-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité