Alcool 5-bromo-2-hydroxybenzylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12344.14EA 250 EUR InStock
A12344.14 A12344.06
Alcool 5-bromo-2-hydroxybenzylique ≥98%
Alcool 5-bromo-2-hydroxybenzylique
Formule: C₇H₇BrO₂
MW: 203,04 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004618
Numéro CAS: 2316-64-5
Merck Index: 12,01460
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité