Alcool 5-bromo-2-hydroxybenzylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO331480050EA 62 EUR InStock
ACRO331480050 ACRO331480250
Alcool 5-bromo-2-hydroxybenzylique 98%
Alcool 5-bromo-2-hydroxybenzylique
Formule: C₇H₇BrO₂
MW: 203,04 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 106…111 °C
Numéro MDL: MFCD00004618
Numéro CAS: 2316-64-5
Merck Index: 12,01460
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité