6-Bromohexanenitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Bromocapronitrile, 6-Bromohexanonitrile
A10400.06 A10400.09
A10400.06EA 99.8 EUR InStock
A10400.06 A10400.09
6-Bromohexanenitrile ≥97%
6-Bromohexanenitrile
Purity: 97% CAS No.: 6621-59-6 Molecular Formula: Br(CH2)5CN Formula Weight: 176.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4775 Boiling Point: 134-135°/15mm Beilstein Reference: 1744172 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00013834
Formule: BrH₂C(CH₂)₃CH₂CN
MW: 176,06 g/mol
Point d'ébullition: 134…135 °C (15 mmHg)
Densité: 1.328
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013834
Numéro CAS: 6621-59-6
EINECS: 229-570-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité