Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromohexanenitrile

Synonyms: 6-Bromocapronitrile, 6-Bromohexanonitrile

001033-10G 001033-50G
FLUO001033-10GEA 0 EUR InStock
FLUO001033-10G FLUO001033-50G
6-Bromohexanenitrile
6-Bromohexanenitrile


Formule: BrH₂C(CH₂)₃CH₂CN
MW: 176,06 g/mol
Point d'ébullition: 77…79.5 °C (0.6 mmHg)
Densité: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013834
Numéro CAS: 6621-59-6
EINECS: 229-570-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité