4-Chloro-3,5-xylénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Chloroxylénol4-Chloro-3,5-diméthylphénol
B21964.36EA 62.9 EUR InStock
B21964.36 B21964.22
4-Chloro-3,5-xylénol ≥98%
4-Chloro-3,5-xylénol
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: ∼246 °C
Point de fusion: 112…116 °C
Densité: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C (280 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002324
Numéro CAS: 88-04-0
Merck Index: 14,2176
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité