4-Chloro-3,5-xylénol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Chloroxylénol4-Chloro-3,5-diméthylphénol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18734.0250EA 53.4 EUR InStock
8.18734.0250 8.18734.9999
4-Chloro-3,5-xylénol, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-3,5-xylénol
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114…116 °C
Densité: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132 °C
Numéro MDL: MFCD00002324
Numéro CAS: 88-04-0
Merck Index: 13,02194
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 250 mg/l (20 °C)
Melting Point 114 - 116 °C
Molar Mass 156.61 g/mol
Boiling Point 246 °C (1013 hPa)
Flash Point 132 °C
Density 0.67 g/cm3
pH 7 (0.2 g/l, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité