Dichlorophène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12640.22 A12640.14 A12640.36
A12640.22EA 55.5 EUR InStock
A12640.22 A12640.14 A12640.36
Dichlorophène 95%
Dichlorophène
Purity: 95% CAS No.: 97-23-4 Molecular Formula: C13H10Cl2O2 Formula Weight: 269.13 Melting Point: 172-176° Beilstein Reference: 1884514 Merck Reference: 14,3071 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002322
Formule: C₁₃H₁₀Cl₂O₂
MW: 269,13 g/mol
Point d'ébullition: 389 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172…176 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002322
Numéro CAS: 97-23-4
EINECS: 202-567-1
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3071
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité