4-Chloro-2,6-xylénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13649.09 A13649.18
A13649.09EA 52.2 EUR InStock
A13649.09 A13649.18
4-Chloro-2,6-xylénol ≥98%
4-Chloro-2,6-xylénol
Purity: 98% CAS No.: 1123-63-3 Molecular Formula: C8H9ClO Formula Weight: 156.61 Melting Point: 80-83° Beilstein Reference: 1908282
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point de fusion: 80…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020138
Numéro CAS: 1123-63-3
EINECS: 214-376-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité