Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-4-nonyne ≥94%

Fournisseur: Thermo Scientific

L10491.06EA 124 EUR InStock
L10491.06 L10491.03
1-Chloro-4-nonyne ≥94%
1-Chloro-4-nonyne


Formule: C₉H₁₅Cl
MW: 158,67 g/mol
Point d'ébullition: 116…117 °C (40 mmHg)
Densité: 0,920
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041554
Numéro CAS: 3416-74-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité