L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-(2-Éthoxyéthoxy)éthanol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) ethyl ether, Diethylene Glycol Monoethyl Ether
MQ200
8.03127.2500 8.03127.9025
8.03127.2500EA 61.4 EUR InStock
8.03127.2500 8.03127.9025
2-(2-Éthoxyéthoxy)éthanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Éthoxyéthoxy)éthanol
Formule: C₆H₁₄O₃
MW: 134.18 g/mol
Point d'ébullition: 197
Point de fusion: –80 °C
Densité: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002872
Numéro CAS: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
ATTEINDRE: 01-2119475105-42
Merck Index: 13,01809
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -78 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 202 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.4293 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 12.2 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 204 °C
Evaporation number 1200
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité