Dicyanamide de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26901.06 H26901.18
H26901.06EA 149 EUR InStock
H26901.06 H26901.18
Dicyanamide de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Dicyanamide de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Purity: 98% CAS No.: 370865-89-7 Molecular Formula: C8H11N5 Formula Weight: 177.21 MDL No.: MFCD08276373
Formule: C₈H₁₁N₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276373
Numéro CAS: 370865-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité