Alcool 2-fluoro-4-méthoxybenzylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32118.03 H32118.09
H32118.03EA 58.7 EUR InStock
H32118.03 H32118.09
Alcool 2-fluoro-4-méthoxybenzylique ≥97%
Alcool 2-fluoro-4-méthoxybenzylique
Purity: 97% CAS No.: 405-09-4 Molecular Formula: C8H9FO2 Formula Weight: 156.15 MDL No.: MFCD04116336
Formule: C₈H₉FO₂
MW: 156,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116336
Numéro CAS: 405-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité