Alcool 3-fluoro-4-méthylbenzylique
Synonyms: (3-Fluoro-4-methylphenyl)methanol
005793-1G 005793-5G
FLUO005793-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005793-1G FLUO005793-5G
Alcool 3-fluoro-4-méthylbenzylique
Alcool 3-fluoro-4-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631533
Numéro CAS: 192702-79-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité