2-Nonyne-1-ol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
L06380.14EA 234 EUR InStock
L06380.14 L06380.06
2-Nonyne-1-ol 96%
2-Nonyne-1-ol
Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 109…111 °C (11 mmHg)
Densité: 0,873
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041566
Numéro CAS: 5921-73-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité